Stampa…
2-Chloro-6-isopropyl-3-pyridineboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR9498-1G OR9498-5G
APOSOR9498-1GEA 111 EUR
APOSOR9498-1G APOSOR9498-5G
2-Chloro-6-isopropyl-3-pyridineboronic acid 98%
2-Chloro-6-isopropyl-3-pyridineboronic acid
Formula: C₈H₁₁BClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08274472
CAS Number: 1003043-37-5