Stampa…
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole Phosphate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR949671-100G OR949671-25G OR949671-500G
APOSOR949671-100GEA 29 EUR
APOSOR949671-100G APOSOR949671-25G APOSOR949671-500G
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole Phosphate 97%
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole Phosphate
Formula: C₅H₁₁N₂O₄P
Punto di fusione: 167…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09842544
CAS Number: 202842-98-6