Stampa…
(2-Methoxyethyl)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR949664-25G OR949664-500G
APOSOR949664-25GEA 132 EUR
APOSOR949664-25G APOSOR949664-500G
(2-Methoxyethyl)benzene 95%
(2-Methoxyethyl)benzene
Formula: (C₆H₅)CH₂CH₂OCH₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025912
CAS Number: 3558-60-9