Stampa…
3-Metilcicloesanolo 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methylhexalin
OR949642-25G OR949642-500G OR949642-5G
APOSOR949642-25GEA 0 EUR
APOSOR949642-25G APOSOR949642-500G APOSOR949642-5G
3-Metilcicloesanolo 95%
3-Metilcicloesanolo
Formula: C₇H₁₄O
Peso molecolare: 114,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001446
CAS Number: 591-23-1