Stampa…
2-Chloro-4-ethoxy-6-methyl-pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR949617-1G OR949617-250MG
APOSOR949617-1GEA 119 EUR
APOSOR949617-1G APOSOR949617-250MG
2-Chloro-4-ethoxy-6-methyl-pyrimidine 95%
2-Chloro-4-ethoxy-6-methylpyrimidine
Formula: C₇H₉ClN₂O
Peso molecolare: 172.62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234338
CAS Number: 37482-64-7