Stampa…
[2-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinyl]methanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR949501-1G OR949501-250MG
APOSOR949501-1GEA 647 EUR
APOSOR949501-1G APOSOR949501-250MG
[2-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinyl]methanamine 95%
[2-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinyl]methanamine
Formula: C₁₀H₁₅N₃
Peso molecolare: 177.25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08690249
CAS Number: 859850-79-6