Stampa…
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: DMT-T, 1-((2R,4S,5R)-5-((Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-4-hydroxytetrahydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5'-O-Dimethoxytrityl-deoxythymidine
OR9495-100G OR9495-25G OR9495-5G
APOSOR9495-100GEA 423 EUR
APOSOR9495-100G APOSOR9495-25G APOSOR9495-5G
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine 98%
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine
Formula: C₃₁H₃₂N₂O₇
Peso molecolare: 544,60 g/mol
Punto di fusione: 151 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00010113
CAS Number: 40615-39-2