1-(4-Chlorophenyl)-2-methylsulphonylethanone 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
|
Synonyms:
4'-Chloro-2-(methylsulphonyl)acetophenone
Formula:
C₉H₉ClO₃S Punto di fusione: 142…144 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00202209 CAS Number: 24437-48-7 |