2-Chloro-5-(hydroxymethyl)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₈BClO₃ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD06656270 CAS Number: 1003042-59-8 |