Stampa…
2-Chloro-5-formylphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (2-Chloro-5-formylphenyl)boronic acid
OR9492-1G OR9492-5G OR9492-25G
APOSOR9492-1GEA 14.7 EUR
APOSOR9492-1G APOSOR9492-5G APOSOR9492-25G
2-Chloro-5-formylphenylboronic acid
2-Chloro-5-formylphenylboronic acid
Formula: C₇H₆BClO₃
Peso molecolare: 184,3847 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06656269
CAS Number: 1150114-78-5
UN: 3261
ADR: 8,III