Stampa…
5-Methyl-3-pyridineboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Methylpyridine-3-boronic acid
OR9489-1G OR9489-5G OR9489-10G
APOSOR9489-1GEA 46.6 EUR
APOSOR9489-1G APOSOR9489-5G APOSOR9489-10G
5-Methyl-3-pyridineboronic acid 97%
5-Methyl-3-pyridineboronic acid
Formula: C₆H₈BNO₂
Peso molecolare: 136,95 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD03428528
CAS Number: 173999-18-3