Stampa…

3-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: 3-Chloro-5-methoxybenzeneboronic acid

OR9487-1G OR9487-25G OR9487-5G OR9487-250MG
APOSOR9487-1GEA 43.7 EUR
APOSOR9487-1G APOSOR9487-25G APOSOR9487-5G APOSOR9487-250MG
3-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid
3-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BClO₃
Peso molecolare: 186,40 g/mol
Punto di fusione: 185…189 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095046
CAS Number: 915201-07-9

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR