Stampa…
1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR948690-1G OR948690-250MG
APOSOR948690-1GEA 648 EUR
APOSOR948690-1G APOSOR948690-250MG
1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₇H₁₀N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13248693
CAS Number: 304693-70-7