Stampa…
6,6-Dimethyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR948657-25G OR948657-5G OR948657-10G
APOSOR948657-25GEA 198 EUR
APOSOR948657-25G APOSOR948657-5G APOSOR948657-10G
6,6-Dimethyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane ≥98%
6,6-Dimethyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane
Formula: C₇H₁₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13176114
CAS Number: 943516-54-9