Stampa…
2-Chloro-5-iodo-4-methylpyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR948230-1G OR948230-5G
APOSOR948230-1GEA 77.1 EUR
APOSOR948230-1G APOSOR948230-5G
2-Chloro-5-iodo-4-methylpyridine 95%
2-Chloro-5-iodo-4-methylpyridine
Formula: C₆H₅ClIN
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD13185454
CAS Number: 550347-54-1