Stampa…
3-Chloropropyldimethoxymethylsilane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Methyldimethoxysilyl)propyl Chloride, (3-Chloropropyl)dimethoxy(methyl)silane
OR948176-100G OR948176-25G OR948176-5G
APOSOR948176-100GEA 771 EUR
APOSOR948176-100G APOSOR948176-25G APOSOR948176-5G
3-Chloropropyldimethoxymethylsilane 95%
3-Chloropropyldimethoxymethylsilane
Formula: C₆H₁₅ClO₂Si
Peso molecolare: 182,72 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053912
CAS Number: 18171-19-2