Stampa…
8-Oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR948118-1G OR948118-250MG
APOSOR948118-1GEA 611 EUR
APOSOR948118-1G APOSOR948118-250MG
8-Oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid 95%
8-Oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₀O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00471460
CAS Number: 89781-52-2