Stampa…
2-Nitronaftalene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR948091-1G OR948091-25G OR948091-5G
APOSOR948091-1GEA 401 EUR
APOSOR948091-1G APOSOR948091-25G APOSOR948091-5G
2-Nitronaftalene 98%
2-Nitronaftalene
Formula: C₁₀H₇NO₂
Peso molecolare: 173,17 g/mol
Punto di ebollizione: 314 °C
Punto di fusione: 65…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 581-89-5
UN: 2538
ADR: 4.1,III