Stampa…
4,7-Dimethyl-1H-indole-2,3-dione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4,7-Dimethylindoline-2,3-dione
OR948082-1G OR948082-250MG
APOSOR948082-1GEA 415 EUR
APOSOR948082-1G APOSOR948082-250MG
4,7-Dimethyl-1H-indole-2,3-dione 95%
4,7-Dimethyl-1H-indole-2,3-dione
Formula: C₁₀H₉NO₂
Peso molecolare: 175,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047217
CAS Number: 15540-90-6