Stampa…
3-Oxo-3-(3-thienyl)propanenitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Oxo-3-(thiophen-3-yl)propanenitrile
OR947992-1G OR947992-250MG
APOSOR947992-1GEA 142 EUR
APOSOR947992-1G APOSOR947992-250MG
3-Oxo-3-(3-thienyl)propanenitrile 95%
3-Oxo-3-(3-thienyl)propanenitrile
Formula: C₇H₅NOS
Peso molecolare: 151,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00111016
CAS Number: 69879-30-7