Stampa…
FA-Gly-OH 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR947916-1G OR947916-5G
APOSOR947916-1GEA 190 EUR
APOSOR947916-1G APOSOR947916-5G
FA-Gly-OH 95%
FA-Gly-OH
Formula: C₉H₉NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00080918
CAS Number: 124882-74-2