Stampa…
2-Cyano-3,6-dichloropyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3,6-Dichloropicolinonitrile
OR947771-1G OR947771-250MG
APOSOR947771-1GEA 77.1 EUR
APOSOR947771-1G APOSOR947771-250MG
2-Cyano-3,6-dichloropyridine 95%
2-Cyano-3,6-dichloropyridine
Formula: C₆H₂Cl₂N₂
Peso molecolare: 173 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00546824
CAS Number: 1702-18-7