Stampa…
(1-Isopropyl-3-piperidinyl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR947764-1G OR947764-5G
APOSOR947764-1GEA 319 EUR
APOSOR947764-1G APOSOR947764-5G
(1-Isopropyl-3-piperidinyl)methanol 95%
(1-Isopropyl-3-piperidinyl)methanol
Formula: C₉H₁₉NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 752970-45-9