Glycidyl methyl ether 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1,2-Epoxy-3-methoxypropane
Formula:
C₄H₈O₂ Flash Pt: 25 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00005140 CAS Number: 930-37-0 UN: 1992 ADR: 3+6.1,III |