Stampa…
1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR947693-100MG OR947693-1G OR947693-250MG
APOSOR947693-100MGEA 161 EUR
APOSOR947693-100MG APOSOR947693-1G APOSOR947693-250MG
1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid 95%
1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Formula: C₆H₈N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16659646
CAS Number: 122222-09-7