Stampa…
1-Bromo-1H-pyrazol-5-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR947550-1G OR947550-5G
APOSOR947550-1GEA 0 EUR
APOSOR947550-1G APOSOR947550-5G
1-Bromo-1H-pyrazol-5-amine 95%
1-Bromo-1H-pyrazol-5-amine
Formula: C₃H₄BrN₃
Peso molecolare: 161,990 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26142695
CAS Number: 1823380-61-5