Stampa…
6-Nitro-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Nitroindazole, 6-Nitro-1H-indazole, 6-NINA
OR9475-100G OR9475-25G
APOSOR9475-100GEA 72.7 EUR
APOSOR9475-100G APOSOR9475-25G
6-Nitro-1H-indazole
6-Nitro-1H-indazole
Formula: C₇H₅N₃O₂
Peso molecolare: 163,14 g/mol
Punto di fusione: 180…182 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005695
CAS Number: 7597-18-4
EINECS: 231-500-9