Stampa…
(2-Oxo-2,3-dihydro-1H-indol-3-yl)acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2-Oxoindolin-3-yl)acetic acid
OR947497-1G OR947497-250MG
APOSOR947497-1GEA 194 EUR
APOSOR947497-1G APOSOR947497-250MG
(2-Oxo-2,3-dihydro-1H-indol-3-yl)acetic acid 95%
(2-Oxo-2,3-dihydro-1H-indol-3-yl)acetic acid
Formula: C₁₀H₉NO₃
Peso molecolare: 191,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09035909
CAS Number: 2971-31-5