Stampa…
2-Hydroxy-5-methoxybenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR947332-1G OR947332-5G
APOSOR947332-1GEA 270 EUR
APOSOR947332-1G APOSOR947332-5G
2-Hydroxy-5-methoxybenzonitrile 95%
2-Hydroxy-5-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₇NO₂
Peso molecolare: 149,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02261935
CAS Number: 39900-63-5