Stampa…
4-(5-Oxo-3-pyrazolidinyl)benzeneboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9472-1G OR9472-250MG
APOSOR9472-1GEA 227 EUR
APOSOR9472-1G APOSOR9472-250MG
4-(5-Oxo-3-pyrazolidinyl)benzeneboronic acid 97%
4-(5-Oxo-3-pyrazolidinyl)benzeneboronic acid
Formula: C₉H₁₁BN₂O₃
Peso molecolare: 206,01 g/mol
Punto di fusione: 187…189 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08235074
CAS Number: 874290-64-9