Stampa…
N,4-Dimethoxy-N-methylbenzamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR947188-1G OR947188-5G
APOSOR947188-1GEA 306 EUR
APOSOR947188-1G APOSOR947188-5G
N,4-Dimethoxy-N-methylbenzamide 95%
N,4-Dimethoxy-N-methylbenzamide
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
Peso molecolare: 195,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02684314
CAS Number: 52898-49-4