4-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₀H₁₃BClNO₃ Punto di fusione: 169…171 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD08235077 CAS Number: 874460-03-4 |