Stampa…

5-Acetamidonicotinic acid 98%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR9469-1G OR9469-250MG OR9469-5G
APOSOR9469-1GEA 154 EUR
APOSOR9469-1G APOSOR9469-250MG APOSOR9469-5G
5-Acetamidonicotinic acid 98%
5-Acetamidonicotinic acid
Formula: C₈H₈N₂O₃
Punto di fusione: 292…294 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115723
CAS Number: 82817-65-0

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR