Stampa…
4-Methyl-1-naphthonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR946849-1G OR946849-5G
APOSOR946849-1GEA 36.4 EUR
APOSOR946849-1G APOSOR946849-5G
4-Methyl-1-naphthonitrile 95%
4-Methyl-1-naphthonitrile
Formula: C₁₂H₉N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00079742
CAS Number: 36062-93-8