Stampa…
4-Acetoxymethylbenzeneboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR9468-1G OR9468-5G
APOSOR9468-1GEA 139 EUR
APOSOR9468-1G APOSOR9468-5G
4-Acetoxymethylbenzeneboronic acid 97%
4-Acetoxymethylbenzeneboronic acid
Formula: C₉H₁₁BO₄
Punto di fusione: 81…83 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08235082
CAS Number: 326496-51-9