Ethyl (2-aminophenyl)acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR946796-1G
OR946796-250MG
APOSOR946796-1GEA
348
EUR
APOSOR946796-1G
APOSOR946796-250MG
Ethyl (2-aminophenyl)acetate 95%
Ethyl (2-aminophenyl)acetate
Formula:
C₁₀H₁₃NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
64460-85-1 |