1-(tert-Butyl)-1H-pyrazol-4-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR946666-1G
OR946666-250MG
APOSOR946666-1GEA
98.6
EUR
APOSOR946666-1G
APOSOR946666-250MG
1-(tert-Butyl)-1H-pyrazol-4-amine 95%
1-(tert-Butyl)-1H-pyrazol-4-amine
Formula:
C₇H₁₃N₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11845713 CAS Number: 97421-13-1 |