Stampa…
Methyl-6-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 6-bromobenzofuran-2-carboxylate
OR946530-1G OR946530-500MG OR946530-5G
APOSOR946530-1GEA 314 EUR
APOSOR946530-1G APOSOR946530-500MG APOSOR946530-5G
Methyl-6-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate 95%
Methyl-6-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₇BrO₃
Peso molecolare: 255,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22126097
CAS Number: 425675-94-1