Stampa…
5-Bromo-2-methoxynicotinic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9465-5G OR9465-1G OR9465-25G
APOSOR9465-5GEA 24.8 EUR
APOSOR9465-5G APOSOR9465-1G APOSOR9465-25G
5-Bromo-2-methoxynicotinic acid 98%
5-Bromo-2-methoxynicotinic acid
Formula: C₇H₆BrNO₃
Punto di fusione: 156…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06656771
CAS Number: 54916-66-4