Stampa…
3-(2-Methoxyethoxy)benzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR946448-1G OR946448-250MG
APOSOR946448-1GEA 364 EUR
APOSOR946448-1G APOSOR946448-250MG
3-(2-Methoxyethoxy)benzaldehyde 98%
3-(2-Methoxyethoxy)benzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08144122
CAS Number: 73244-50-5