Stampa…
4-Isopropyl-5-pyrimidineboronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9462-1G OR9462-250MG OR9462-25MG
APOSOR9462-1GEA 1200 EUR
APOSOR9462-1G APOSOR9462-250MG APOSOR9462-25MG
4-Isopropyl-5-pyrimidineboronic acid 96%
4-Isopropyl-5-pyrimidineboronic acid
Formula: C₇H₁₁BN₂O₂
Peso molecolare: 165,99 g/mol
Punto di fusione: 104…109 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08235084
CAS Number: 913835-27-5