3-Bromo-4-methylthiophene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR9461-1G
OR9461-25G
OR9461-5G
APOSOR9461-1GEA
40.8
EUR
APOSOR9461-1G
APOSOR9461-25G
APOSOR9461-5G
3-Bromo-4-methylthiophene 97%
3-Bromo-4-methylthiophene
Formula:
C₅H₅BrS Peso molecolare: 177.06 g/mol Punto di ebollizione: 179…183 °C Densità: 1.584 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 78 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00130084 CAS Number: 30318-99-1 |