Stampa…
1-Isopropyl-1H-1,2,4-triazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR945994-1G OR945994-250MG
APOSOR945994-1GEA 647 EUR
APOSOR945994-1G APOSOR945994-250MG
1-Isopropyl-1H-1,2,4-triazole 95%
1-Isopropyl-1H-1,2,4-triazole
Formula: C₅H₉N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18889704
CAS Number: 63936-02-7