Stampa…
5-Methyl-2-thenoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR9459-100G OR9459-25G OR9459-5G
APOSOR9459-100GEA 110 EUR
APOSOR9459-100G APOSOR9459-25G APOSOR9459-5G
5-Methyl-2-thenoic acid
5-Methyl-2-thenoic acid
Formula: C₆H₆O₂S
Punto di fusione: 135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005439
CAS Number: 1918-79-2