Stampa…
Methyl-3-cyclopropyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 5-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
OR945783-1G OR945783-5G
APOSOR945783-1GEA 176 EUR
APOSOR945783-1G APOSOR945783-5G
Methyl-3-cyclopropyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Methyl-3-cyclopropyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08559008
CAS Number: 1036733-11-5