Stampa…
1-(2-Naphthyl)ethanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Naphthalen-2-yl)ethanamine
OR945511-1G OR945511-250MG
APOSOR945511-1GEA 97.4 EUR
APOSOR945511-1G APOSOR945511-250MG
1-(2-Naphthyl)ethanamine 95%
1-(2-Naphthyl)ethanamine
Formula: C₁₂H₁₃N
Peso molecolare: 171,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014321
CAS Number: 1201-74-7