Stampa…
2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9454-5G OR9454-1G OR9454-25G
APOSOR9454-5GEA 0 EUR
APOSOR9454-5G APOSOR9454-1G APOSOR9454-25G
2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₉BO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02258966
CAS Number: 87199-14-2