Stampa…
3-Phenyl-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3(5)-Phenyl-1H-pyrazole, 3-Phenylpyrazole
OR9451-1G OR9451-5G OR9451-25G
APOSOR9451-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9451-1G APOSOR9451-5G APOSOR9451-25G
3-Phenyl-1H-pyrazole
3-Phenyl-1H-pyrazole
Formula: C₉H₈N₂
Punto di ebollizione: 314 °C
Punto di fusione: 75…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00159654
CAS Number: 2458-26-6