Stampa…
Cyclopentane-1,1-dicarboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR945086-1G OR945086-25G OR945086-5G
APOSOR945086-1GEA 82.9 EUR
APOSOR945086-1G APOSOR945086-25G APOSOR945086-5G
Cyclopentane-1,1-dicarboxylic acid 95%
Cyclopentane-1,1-dicarboxylic acid
Formula: C₇H₁₀O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00029146
CAS Number: 5802-65-3