4-Amino-6-chloro-1H-indazole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
6-Chloro-1H-indazol-4-amine
OR945030-100MG
OR945030-250MG
OR945030-1G
APOSOR945030-100MGEA
62.6
EUR
APOSOR945030-100MG
APOSOR945030-250MG
APOSOR945030-1G
4-Amino-6-chloro-1H-indazole 95+%
4-Amino-6-chloro-1H-indazole
Formula:
C₇H₆ClN₃ Peso molecolare: 167,6 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07781370 CAS Number: 885519-32-4 |